Läs mer
Pyridin, puriss., Reag. Ph. Eur., ≥99,5 % (GC), Solstice
Produktkod. 15604720
Change view
Kvantitet:
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15604720 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
1 options
Produktkod. 15604720 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 349456X1L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17945.00 SEK
    14953.97 SEK / Paket med 6
    Save 2991.03 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., Reag. Ph. Eur., torkad,≤ 0,0075% vatten,≥ 99,5 % (GC)
  • Solstice har över 200 års historia av att producera kemikalier med hög renhet
  • Det är det ledande varumärket som erbjuder högrena lösningsmedel för dedikerade tillämpningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-86-1
Molekylformel C5H5N
Molekylvikt (g/mol) 79.102
MDL-nummer MFCD00011732
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-namn pyridin
LEDER C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
pH ∼8,8 (vid 20 °C)
Smältpunkt -42 °C
Färg Färglös
Densitet 0,978 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 6 x 1 L
Explosionsgräns 0.124
Flampunkt 17 °C (62,6 °F)
Tändpunkt 899 °F
Odör Obehagligt
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 10 mmHg (13,2 °C), 20 mmHg (25 °C)
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Kokpunkt 115 °C
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten
Formel vikt 79,1 g/mol
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet Reagens Ph. Eur./puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine