Läs mer
Pyridin, puriss., Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Produktkod. 15694710
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15694710 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15694710 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 349451L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
CAS 110-86-1
Densitet 0.978g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.124
Flampunkt 17°C (62.6°F)
Tändpunkt 899°F
Molekylformel C5H5N
Ångtryck 10 mmHg (13.2°C), 20 mmHg (25°C)
MDL-nummer MFCD00011732
UN-nummer UN1282
Beilstein 103233
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vikt 79.1g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet Reagens Ph. Eur./puriss.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: pyridine