Läs mer
Pyridine (Sequencing), Fisher BioReagents™
Produktkod. 10123053
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10123053 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10123053 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP1155500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pyridine is commonly used in automated synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridine
pH 8.5
Smältpunkt -42°C
CAS 110-86-1
Färg Colorless
Densitet 0.978g/cm³
Kvantitet 500 mL
Identifiering Pass Test
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Rester efter avdunstning 0.002% max.
Analysprocentintervall ≥99.5 %
Molekylformel C5H5N
Ångtryck 20mbar at 20°C
Viskositet 0.95 mPa/s at 20°C
UN-nummer 1282
Vatten 0.1% max.
Merck Index 15, 8081
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Kokpunkt 115°C
InChI-nyckel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1
IUPAC-namn pyridine
Molekylvikt (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formel vikt 79.1
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Sequencing