Läs mer
Pyridin-svaveltrioxidkomplex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridine-Sulfur Trioxide Complex |
| CAS | 26412-87-3 |
| Molekylformel | C5H5N.SO3 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Sulfur Trioxide-Pyridine, SO3-Py |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N.O3S/c1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3/h1-5H; |
| LEDER | O=S(=O)=O.c1ccncc1 |
| IUPAC-namn | pyridin; Svaveltrioxid |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.16 |
| Formel vikt | 158.999 |