Läs mer
Pyridiniumklorid, 97+%, extra ren, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10274010 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Glasburk
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10274010 100 g Glasburk 100g
1 options
Produktkod. 10274010 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P/7980/48
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
CAS 628-13-7
Smältpunkt 140 °C
Färg Beige
Kokpunkt 222 °C
Förpackning Glasburk
Molekylformel C5H6ClN
MDL-nummer 12802
Kvantitet 100 g
Synonym pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
InChI-nyckel AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=NC=C1.Cl
IUPAC-namn pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 115.56
PubChem CID 10176127
Formel vikt 115,56 g/mol
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.