Läs mer
Pyridinium chlorochromate, 98%
Produktkod. 11419303
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419303 100 g 100g
11483990 25 g 25g
11429303 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419303 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11752.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 26299-14-9 | C5H6ClCrNO3
Pyridiniumklorkromat används som ett oxidationsmedel för att omvandla primära och sekundära alkoholer till aldehyder respektive ketoner. Det är involverat i framställningen av cyklohexanon, (-)-pulegon och laktoner. Det spelar en viktig roll i den selektiva monooxidationen av xylener till tolualdehyder och arylhydroxyaminer till nitrosoföreningar. Dessutom används det som oxidationsmedel för aminosyror, L-cystin, anilin, cykloalkanoler, vicinala och icke-vicinala dioler samt i Babler-oxidationsreaktionen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyridiniumklorkromat används som ett oxidationsmedel för att omvandla primära och sekundära alkoholer till aldehyder respektive ketoner. Det är involverat i framställningen av cyklohexanon, (-)-pulegon och laktoner. Det spelar en viktig roll i den selektiva monooxidationen av xylener till tolualdehyder och arylhydroxyaminer till nitrosoföreningar. Dessutom används det som oxidationsmedel för aminosyror, L-cystin, anilin, cykloalkanoler, vicinala och icke-vicinala dioler samt i Babler-oxidationsreaktionen.
Löslighet Löslig i aceton, bensen, diklormetan, acetonitril och
tetrahydrofuran.
Noter
Inkompatibel med alkoholer, aceton och metanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26299-14-9
Molekylformel C5H6ClCrNO3
MDL-nummer MFCD00013106
Synonym PCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium chlorochromate
Smältpunkt ∼206°C (decomposition)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1479
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,7974
Löslighetsinformation Soluble in acetone,benzene,dichloromethane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formel vikt 215.56
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridinium chlorochromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridinium chlorochromate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.