Läs mer
Pyridinium Chlorochromate, TRC
Produktkod. 30411609
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30411609 100 g
1 options
Produktkod. 30411609 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP991820100G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26299-14-9
Molekylformel C5H5N.ClCrO3.H
Molekylvikt (g/mol) 215.56
Synonym Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. with Pyridine (1:1), Chlorotrioxochromate(1-)pyridine, Trioxochlorochromate(VI)Pyridine, Chlorotrioxochromate(1-) Hydrogen, compd. With Pyridine (1:1), Pyridine, (T-4)-chlorotrioxochromate(1-), Corey Reagent, Corey's reagent, Corey's Reagent (oxidation reagent), PCC, PCC (oxidizing agent), Pyridinium Chlorochromate, Reagents, Corey's, Urine Luck
IUPAC-namn chloro-hydroxy-dioxochromium;pyridine
LEDER O[Cr](=O)(=O)Cl.c1ccncc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium Chlorochromate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N.ClH.Cr.3O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;;;
Formel vikt 214.9441