Läs mer
Pyridiniumdikromat, 98 %
Produktkod. 10164310 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10164310 50 g Plastflaska 50g
10348050 250 g Plastflaska 250g
11956311 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10164310 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200880500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 20039-37-6 | C10H12Cr2N2O7 | 376,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20039-37-6
Molekylformel C10H12Cr2N2O7
Molekylvikt (g/mol) 376.2
InChI-nyckel LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Synonym pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
PubChem CID 2724130
IUPAC-namn oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxi-dioxokrom;pyridin-1-ium
LEDER C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium dichromate
Smältpunkt 152,0 °C till 153,0 °C
Färg Orange till brunt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (Iodometri)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 50 g
Fieser 09,399; 10,335; 12,419; 14,269; 15,57
Merck Index 15,8087
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i dmf, dmso och dimetylacetamid – ganska löslig, löslig i acetonnitril – sparsamt löslig i, metylklorid, kloroform och eter – praktiskt, insol.in hexan, toluen, etyleter, etylacetat
Formel vikt 376.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridinium dichromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H350i-Kan orsaka cancer vid inandning.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.