Läs mer
Pyridiniumdikromat, 98 %
Beskrivning
Pyridiniumdikromat fungerar som ett starkt oxidationsmedel som används vid omvandlingen av primära alkoholer och sekundära alkoholer till aldehyder respektive ketoner. Det spelar en viktig roll i oxidationen av omättade tertiära alkoholer, silyletrar, kol-borbindningen och oximer. Vidare används det vid omvandling av acetaler till estrar och didehydroketoner till enoner i närvaro av tert-butylhydroperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Pyridiniumdikromat fungerar som ett starkt oxidationsmedel som används vid omvandling av primära alkoholer och sekundära alkoholer till aldehyder respektive ketoner. Det spelar en viktig roll i oxidationen av omättade tertiära alkoholer, silyletrar, kol-borbindningen och oximer. Vidare används det vid omvandling av acetaler till estrar och didehydroketoner till enoner i närvaro av tert-butylhydroperoxid.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Något löslig i diklormetan, kloroform och aceton. Olösligt i hexan, eter och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med organiska material och pulveriserade metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridinium dichromate |
| Smältpunkt | ∼145 °C till 147 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3087 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Lätt löslig i dikloretan, kloroform och aceton. Olöslig i hexan, eter och etylacetat. |
| Formel vikt | 376.21 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.