Läs mer
Pyridiniumdikromat, 98 %
Produktkod. 11388156
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388156 100 g 100g
11378156 25 g 25g
11398156 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11388156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15132.22
 Begränsad artikel
I lager
Alfa Aesar Pyridiniumdikromat, 98 %, Mängd: 100 g, Smältpunkt: ∼145 grader. C till 147 grader. C, molekylvikt: 376,205, procentuell renhet: 98 %, CAS: 20039-37-6, DOT-information: Transport Hazard Class: 5.1; Packgrupp: II; Korrekt fraktnamn: OXIDERANDE FAST ÄMNE, GIFTIGT, EJ | CAS: 20039-37-6 | C10H12Cr2N2O7 | 376,205 g/mol
Pyridiniumdikromat fungerar som ett starkt oxidationsmedel som används vid omvandlingen av primära alkoholer och sekundära alkoholer till aldehyder respektive ketoner. Det spelar en viktig roll i oxidationen av omättade tertiära alkoholer, silyletrar, kol-borbindningen och oximer. Vidare används det vid omvandling av acetaler till estrar och didehydroketoner till enoner i närvaro av tert-butylhydroperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Pyridiniumdikromat fungerar som ett starkt oxidationsmedel som används vid omvandling av primära alkoholer och sekundära alkoholer till aldehyder respektive ketoner. Det spelar en viktig roll i oxidationen av omättade tertiära alkoholer, silyletrar, kol-borbindningen och oximer. Vidare används det vid omvandling av acetaler till estrar och didehydroketoner till enoner i närvaro av tert-butylhydroperoxid.
Löslighet
Löslig i vatten, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Något löslig i diklormetan, kloroform och aceton. Olösligt i hexan, eter och etylacetat.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med organiska material och pulveriserade metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20039-37-6
Molekylformel C10H12Cr2N2O7
Molekylvikt (g/mol) 376.205
MDL-nummer MFCD00013105
InChI-nyckel LMYWWPCAXXPJFF-UHFFFAOYSA-P
Synonym pyridinium dichromate, cornforth reagent, pyridinium dichromate pdc, oxido-oxido dioxo chromio oxy-dioxochromium; pyridin-1-ium, pyridiniumdichromate, pyridinium-dichromate, dipyridinium dichromate, bis pyridium chromate, pyridiniumdichromate pdc, acmc-209f5g
PubChem CID 2724130
IUPAC-namn oxido-(oxido(dioxo)kromio)oxi-dioxokrom;pyridin-1-ium
LEDER C1=CC=[NH+]C=C1.C1=CC=[NH+]C=C1.[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium dichromate
Smältpunkt ∼145 °C till 147 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3087
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylformamid, dimetylsulfoxid och acetonitril. Lätt löslig i dikloretan, kloroform och aceton. Olöslig i hexan, eter och etylacetat.
Formel vikt 376.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.