Läs mer
Pyridiniumdikromat, TRC
Product Code. 30414168
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
50 g
Product Code. Kvantitet
30414168 50 g
1 options
Product Code. 30414168 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP99158050G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Molekylformel C10H12Cr2N2O7
Kvantitet 50 g
Synonym Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
InChI formel InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
LEDER O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
IUPAC-namn hydroxy-(hydroxy(dioxo)kromio)oxy-dioxochromium; Pyridin
Molekylvikt (g/mol) 376.2
Formel vikt 375.9455