Läs mer
Pyridiniumdikromat, TRC
Produktkod. 30419076
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30419076 10 g
1 options
Produktkod. 30419076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99158010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium Dichromate
CAS 20039-37-6
Molekylformel C10H12Cr2N2O7
Kvantitet 10 g
Synonym Pyridine Compd. with Dichromic Acid, Dichromic Acid Compd. with Pyridine, Pyridine Compd. with Chromic Acid, Bis(pyridinium) Dichromate, Dipyridinium Dichromate, PDC
InChI formel InChI=1S/2C5H5N.2Cr.2H2O.5O/c2*1-2-4-6-5-3-1;;;;;;;;;/h2*1-5H;;;2*1H2;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;/p-2
LEDER O[Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)O.c1ccncc1.c2ccncc2
IUPAC-namn hydroxy-(hydroxy(dioxo)kromio)oxy-dioxochromium; Pyridin
Molekylvikt (g/mol) 376.2
Formel vikt 375.9455