Läs mer
Pyridinium p-toluensulfonat, 98+%
Produktkod. 11427677
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427677 25 g 25g
11437677 100 g 100g
11447677 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11427677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15708.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24057-28-1 | C12H13NR3S
Pyridinium-p-toluensulfat används i syntesen av en underdomän av cytokrom P450 BM3-enzymet, för användning i screeningsystem för läkemedelskandidater. Effektiv katalysator för framställning av tetrahydropyranyletrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Pyridinium p-Toluenesulfate används i syntesen av en subdomän av cytokrom P450 BM3 enzymet, för användning i screeningsystem för läkemedelskandidater. Effektiv katalysator för framställning av tetrahydropyranyletrar.
Löslighet Löslig i
vatten (delvis), etanol, aceton, diklormetan, kloroform, metanol och dimetylsulfoxid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara i en tättsluten behållare. Förvaras svalt, torrt och välventilerat. Förvaras skyddat från fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24057-28-1
Molekylformel C12H13NO3S
MDL-nummer MFCD00013108
Synonym pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium p-toluenesulfonate
Smältpunkt 116°C to 120°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3764305
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),ethanol,acetone,dichloromethane,chloroform,methanol and dimethyl sulfoxide.
Formel vikt 251.31
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridinium-p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridinium-p-toluenesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.