Läs mer
Pyridinium p-toluensulfonat, 98 %
Produktkod. 10482401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10482401 25 g Glasflaska 25g
10722233 5 g Glasflaska 5g
10676974 100 g Glasflaska 100g
11966311 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10482401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 213740250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24057-28-1 | C12H13NO3S | 251,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24057-28-1
Molekylformel C12H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 251.3
MDL-nummer MFCD00013108
Synonym pyridinium p-toluenesulfonate, ppts, pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium 4-toluenesulfonate, pyridinium tosylate, pyridinium 4-methylbenzenesulfonate, pyridinium p-toluene sulfonate, pyridinium p-toluene sulphonate, pyridinium para-toluenesulfonate, 4-toluenesulfonic acid pyridine salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium p-toluenesulfonate
Smältpunkt 116.0°C to 120.0°C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 20, V,5, 160
Fieser 08,427; 09,400; 12,420; 15,276; 16,287
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, diethyl ether
Formel vikt 251.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridinium p-toluenesulfonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.