Läs mer
Pyridinium p-Toluensulfonat, TRC
Produktkod. 30425489
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425489 50 g
30410962 25 g
30418141 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30425489 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99160550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24057-28-1
Molekylformel C12H13NO3S
Molekylvikt (g/mol) 250.3
Synonym Pyridinium p-tosylate, Pyridinium Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid compd. with Pyridine (1:1), Pyridine, 4-methylbenzenesulfonate, Pyridine, p-Toluenesulfonate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid Pyridinium Salt, PPTS, Pyridinium 4-Toluenesulfonate, Pyridinium p-Toluenesulfonate
IUPAC-namn 4-metylbensensulfonsyra; Pyridin
LEDER Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.c2ccncc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridinium p-Toluenesulfonate
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Formel vikt 251.0616