missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyridinium Pentafluoroiodide - Hydrogenfluoride Complex, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridinium Pentafluoroiodide - Hydrogenfluoride Complex |
| CAS | 2243786-10-7 |
| Molekylformel | C5H5N•(F6I)•H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Hexafluoroiodate(1-) Compound with Pyridine Conjugate Acid, IF5-pyridine-HF |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N.F6I/c1-2-4-6-5-3-1;1-7(2,3,4,5)6/h1-5H;/q;-1/p+1 |
| LEDER | [F-][I+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].C1=CN=CC=C1.[H+] |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.01 |
| Formel vikt | 320.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?