Läs mer
Pyridinium Tribromide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridinium Tribromide |
| CAS | 39416-48-3 |
| Molekylformel | C5H6Br3N |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | NSC 61191, Pyridinium Bromide Perbromide, Pyridinium Hydrobromide Perbromide, Pyridinium Perbromide |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N.Br3/c1-2-4-6-5-3-1;1-3-2/h1-5H;/q;-1/p+1 |
| LEDER | Br[Br-]Br.c1cc[nH+]cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.82 |
| Formel vikt | 316.805 |