Läs mer
Pyrido[3,2-d][1,3]tiazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyrido[3, 2-d][1, 3]thiazole-2-thiol |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 168.24 |
| Procent renhet | 95% |