missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyridoclax, MedChemExpress

Produktkod. 16491447
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491447 50 mg
16475238 10 mg
16467957 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY12527

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Pyridoclax is a potential Mcl-1 inhibitor.

Pyridoclax is a potential Mcl-1 inhibitor.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Pyridoclax
CAS 1651890-44-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H22N4
Kvantitet 50 mg
Synonym MR-29072
Löslighetsinformation DMSO : 20 mg/mL (46.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(C2=NC=C(C3=CC=CN=C3)C=C2/C=C/C4=CC=CC=C4)=CN=C1C5=CC=CN=C5
Molekylvikt (g/mol) 426.51
Formel vikt 426.51
Procent renhet 99.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.