Läs mer
Pyridostigminbromid, 98 %
Produktkod. 15618725 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15618725 1 g 1g
15628725 5 g 5g
15638725 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15618725 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461190010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 101-26-8 | C9H13BrN2O2 | 261,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-26-8
Molekylformel C9H13BrN2O2
Molekylvikt (g/mol) 261.12
MDL-nummer MFCD00079283
InChI-nyckel VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Synonym pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
PubChem CID 7550
IUPAC-namn (1-metylpyridin-l-ium-3-yl)N,N-dimetylkarbamat;bromid
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridostigmine bromide
Smältpunkt 154.0°C
Förlust vid torkning 2% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,809
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone
Formel vikt 261.12
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyridostigmine bromide, 98%
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P330-Skölj munnen.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridostigmine bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.