Läs mer
Pyridostigminbromid, LoGiCal
Produktkod. 30462804
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462804 10 mg
1 options
Produktkod. 30462804 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0429.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridostigmine Bromide
CAS 101-26-8
Analyt- eller komponentnamn Pyridostigmine Bromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N2 O2 . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Pyridostigmine Bromide, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
InChI formel InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Lösningstyp Snyggt
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
IUPAC-namn (1-metylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimetylkarbamat; Bromid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 261.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 260,016 g/mol