Läs mer
Pyridostigmine bromide, MedChemExpress
Description
Pyridostigmine bromide is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Pyridostigmine bromide |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 101-26-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C9H13BrN2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (191.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 8.8 mg/mL (33.70 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | C[N+]1=CC=CC(OC(N(C)C)=O)=C1.[Br-] |
| Show More |