Läs mer
Pyridostigminbromid, Mikromol™
Produktkod. 18051100
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18051100 100 mg
1 options
Produktkod. 18051100 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0429.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyridostigminbromid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridostigmine Bromide
CAS 101-26-8
Analyt- eller komponentnamn Pyridostigmine Bromide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N2 O2 . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pyridostigmine Bromide, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
InChI formel InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
IUPAC-namn (1-metylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimetylkarbamat; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 261.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 260,016 g/mol