Läs mer
Pyridostigminbromid, TRC
Produktkod. 30138690
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138690 10 g
30132404 50 mg
30040904 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138690 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99170510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-26-8
Molekylformel C9 H13 N2 O2 . Br
Molekylvikt (g/mol) 261.12
Synonym 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (1:1) (ACI), 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide, dimethylcarbamate (6CI, 7CI), Carbamic acid, dimethyl-, ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide (8CI), Pyridinium, 3-[[(dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methyl-, bromide (9CI), Pyridinium, 3-hydroxy-1-methyl-, bromide, dimethylcarbamate (8CI), 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130
IUPAC-namn (1-metylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-dimetylkarbamat; Bromid
LEDER [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridostigmine Bromide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 260.016