Läs mer
Pyridostigmine-d6 bromide, MedChemExpress
Beskrivning
Pyridostigmine D6 bromide is the deuterium labeled Pyridostigmine, which is a parasympathomimetic and a reversible cholinesterase inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridostigmine-d6 bromide |
| CAS | 2375858-08-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C9H7D6BrN2O2 |
| Färg | White |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (187.16 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])OC1=CC=C[N+](C)=C1.[Br-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.15 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Visa mer |