Läs mer
Pyridoxal 5'-Phosphate-d3 (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxal 5'-Phosphate-d3 |
| CAS | 1354560-58-9 |
| Molekylformel | C8H7D3NO6P |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 3-Hydroxy-2-(methyl-d3)-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O |
| IUPAC-namn | [4-formyl-5-hydroxy-6-(trideuteriomethyl)pyridin-3-yl]methyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.16 |
| Formel vikt | 250.0434 |