Läs mer
Pyridoxal-5-fosfathydrat, 98 %
Produktkod. 11459433
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459433 5 g 5g
11449433 1 g 1g
11469433 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459433 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12323.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.99 SEK
    1249.65 SEK / 5g
    Save 141.34 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247,14 g/mol
Aktiv form av vitamin B-6Pyridoxal-5'-fosfatmonohydrat används för att modifiera lysyl- och valylresterna i proteiner. Det fungerar som ett koenzym i transamineringsreaktioner och som en hämmare för purinerga receptorer och intracellulära. Det är involverat i dekarboxylerings- och deamineringsreaktioner, dvs. omvandlingen av dopa till dopamin av glutamat till GABA och histidin till histamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Aktiv form av vitamin B-6 Pyridoxal-5'-fosfatmonohydrat används för att modifiera lysyl- och valylrester i proteiner. Det fungerar som ett koenzym i transamineringsreaktioner och som en hämmare för purinerga receptorer och intracellulära. Det är involverat i dekarboxylerings- och deamineringsreaktioner, dvs. omvandlingen av dopa till dopamin av glutamat till GABA och histidin till histamin.
Löslighet
Löslig i alkaliska lösningar. Svårlösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41468-25-1
Molekylformel C8H10NO6P
Molekylvikt (g/mol) 247.14
MDL-nummer MFCD00006333
InChI-nyckel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
IUPAC-namn (4-formyl-5-hydroxi-6-metylpyridin-3-yl)metyldivätefosfat;hydrat
LEDER CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal-5-phosphate hydrate
Smältpunkt 142°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,7979
Löslighetsinformation Soluble in alkaline solutions. Sparingly soluble in water.
Formel vikt 265.17 (247.15 Anhydrous)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.