Läs mer
Pyridoxal-5-fosfathydrat, 98 %
Beskrivning
Aktiv form av vitamin B-6Pyridoxal-5'-fosfatmonohydrat används för att modifiera lysyl- och valylresterna i proteiner. Det fungerar som ett koenzym i transamineringsreaktioner och som en hämmare för purinerga receptorer och intracellulära. Det är involverat i dekarboxylerings- och deamineringsreaktioner, dvs. omvandlingen av dopa till dopamin av glutamat till GABA och histidin till histamin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Aktiv form av vitamin B-6 Pyridoxal-5'-fosfatmonohydrat används för att modifiera lysyl- och valylrester i proteiner. Det fungerar som ett koenzym i transamineringsreaktioner och som en hämmare för purinerga receptorer och intracellulära. Det är involverat i dekarboxylerings- och deamineringsreaktioner, dvs. omvandlingen av dopa till dopamin av glutamat till GABA och histidin till histamin.
Löslighet
Löslig i alkaliska lösningar. Svårlösligt i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxal-5-phosphate hydrate |
| Smältpunkt | 142 °C |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,7979 |
| Löslighetsinformation | Löslig i alkaliska lösningar. Sparsamt löslig i vatten. |
| Formel vikt | 265,17 (247,15 Vattenfri) |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.