Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Pyridoxal 5-fosfatmonohydrat, 99 %
Produktkod. 10249693 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10249693 25 g Glasflaska 25g
10731891 1 g Glasflaska 1g
10348270 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10249693 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 228170250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 41468-25-1 | C8H10NO6P | 247,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41468-25-1
Molekylformel C8H10NO6P
Molekylvikt (g/mol) 247.14
MDL-nummer MFCD00006333
InChI-nyckel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
LEDER CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal 5-phosphate monohydrate
Smältpunkt 140.0°C to 143.0°C
Färg Gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Merck Index 10, 7879
Löslighetsinformation Solubility in water: 5g/L water (20°C).
IUPAC-namn [(4-formyl-5-hydroxi-6-metylpyridin-3-yl)metoxi]fosfonsyrahydrat
Formel vikt 265.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.