Läs mer
Pyridoxal-5-fosfatmonohydrat, ca. 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426142 5 g 5g
11416142 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11426142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210276905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 SEK
    1355.38 SEK / 5g
    Save 69.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 41468-25-1
Molekylformel C8H10NO6P
Molekylvikt (g/mol) 247.14
MDL-nummer MFCD00006333
InChI-nyckel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
PubChem CID 38882
IUPAC-namn [(4-formyl-5-hydroxi-6-metylpyridin-3-yl)metoxi]fosfonsyra
LEDER CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal-5-Phosphate Monohydrate
Färg Vitt
Analysprocentintervall appox. 98%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 265.1
Fysisk form Fast