Beskrivning
PLP fungerar som ett koenzym i omvandlingsreaktioner, såsom omvandling av dopa till dopamin, av glutamat till GABA och av histidin till histamin. Det fungerar mekanistiskt genom att bilda en Schiff-bas.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 41468-25-1 |
| Smältpunkt | 140 °C till 143 °C (litteratur) |
| Molekylformel | C8H10NO6P |
| MDL-nummer | MFCD00006333 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate |
| Löslighetsinformation | Löslig i 1M saltsyra (50 mg/ml; klar och färglös till ljusgulgrön lösning). |
| InChI-nyckel | NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O |
| IUPAC-namn | [(4-formyl-5-hydroxi-6-metylpyridin-3-yl)metoxi]fosfonsyra |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?