Läs mer
Pyridoxal-5-fosfatmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11436142 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11436142 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11436142 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210276925
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5765.00 SEK
    5491.64 SEK / 25g
    Save 273.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Fungerar som ett koenzym i transaminerings-, dekarboxylerings- och deamineringsreaktioner. Pyridoxal-5-fosfatmonohydrat, MP Biomedicals är en aktiv form av vitamin B6, en enzymprotesgrupp. Det är användbart för att modifiera lysyl- och valylrester i proteiner
PLP fungerar som ett koenzym i omvandlingsreaktioner, såsom omvandling av dopa till dopamin, av glutamat till GABA och av histidin till histamin. Det fungerar mekanistiskt genom att bilda en Schiff-bas.
Specifikationer
CAS 41468-25-1
Smältpunkt 140 °C till 143 °C (litteratur)
Molekylformel C8H10NO6P
MDL-nummer MFCD00006333
Kvantitet 25 g
Synonym 4-formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl methyl dihydrogen phosphate hydrate, pyridoxal phosphate hydrate, pyridoxal 5-phosphate monohydrate, phosphopyridoxal monohydrate, pyridoxyl phosphate monohydrate, unii-5v5ioj8338, pyridoxal-5-phosphate, monohydrate, pyridoxal-5'-phosphate monohydrate, pyridoxal-5-phosphate monohydrate, pyridoxal 5'-phosphate monohydrate
Löslighetsinformation Löslig i 1M saltsyra (50 mg/ml; klar och färglös till ljusgulgrön lösning).
InChI-nyckel NGVDGCNFYWLIFO-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC=C(COP(O)(O)=O)C(C=O)=C1O
IUPAC-namn [(4-formyl-5-hydroxi-6-metylpyridin-3-yl)metoxi]fosfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 247.14
PubChem CID 38882
Formel vikt 265.1
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.