Läs mer
Pyridoxal 5'-fosfat, TRC
Produktkod. 17964925
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964925 1 g
30004175 25 g
30003312 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17964925 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9917151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-47-7
Molekylformel C8 H10 N O6 P
Molekylvikt (g/mol) 247.14
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, Pyridoxal phosphate (6CI), Pyridoxal, 5-(dihydrogen phosphate) (8CI), 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-pyridylmethylphosphoric acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde 5-phosphate, Apolon B6, Biosechs, Codecarboxylase, Coenzyme B6, Hairoxal, Hexermin P, Hi-Pyridoxin, Hiadelon, NSC 82388, PAL-P, PLP, Phosphopyridoxal, Phosphopyridoxal coenzyme, Piodel, Pydoxal, Pyridoxal 5-monophosphoric acid ester, Pyridoxal 5-phosphate, Pyridoxal 5'-phosphate, Pyridoxal P, Pyridoxal monophosphate, Pyridoxaldehyde phosphate, Pyridoxyl phosphate, Pyromijin, Sechvitan, Vitahexin P, Vitamin B6 phosphate, Vitamin B6 phosphate (ester), Vitazechs
IUPAC-namn (4-formyl-5-hydroxy-6-metylpyridin-3-yl) metyldihydrogenfosfat
LEDER Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal-5-Phosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Formel vikt 247.0246
Procent renhet >95%