Läs mer
Pyridoxal-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxal-D3 (methyl-D3) Hydrochloride |
| CAS | 1173023-49-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 D3 H6 N O3 . HCl |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxaldehyde','3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-','hydrochloride (1:1), Pyridoxal-d3 hydrochloride, Pyridoxal-D3 (methyl-D3) hydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-4-pyridinecarboxaldehyde monohydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(trideuteriomethyl)pyridine-4-carboxaldehyde hydrochloride, Pyridoxaldehyde-d3 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ncc(CO)c(C=O)c1O |
| IUPAC-namn | 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(trideuteriomethyl)pyridine-4-carbaldehyde;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.641 |
| Visa mer |