Läs mer
Melford Pyridoxal HCl
Produktkod. 30018646
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018646 1 kg
30018645 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018646 Leverantör Melford Leverantörsnummer P146001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 65-22-5
  • Molekylformel:C8H9NO3HCl​
  • Molekylvikt: 203,62 g/mol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal HCl
CAS 65-22-5
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C8H9NO3-HCl