Läs mer
Pyridoxal hydroklorid 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322452
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322452 1 ml
1 options
Produktkod. 30322452 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA16651800ME100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Analyt- eller komponentnamn Pyridoxal Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O3 . Cl H
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pyridoxal Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
LEDER Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
IUPAC-namn 3-hydroxy-5-(hydroxymetyl)-2-metylpyridin-4-karbaldehyd; hydroklorid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 203.62
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 203,0349 g/mol