Läs mer
Pyridoxal hydroklorid, 99 %
Produktkod. 11443458
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11443458 100 g 100g
11423458 5 g 5g
11433458 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11443458 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17855.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 65-22-5 | C8H10ClNO3 | 203,622 g/mol
Pyridoxalhydroklorid används vid märkning av aminosyror för att detektera dem. Det finner tillämpning i neurotransmittorer, sfingolipider och aminolevulinsyra. Det används också som ett näringsämne. Det tillämpas också i forskningsstudier som biokemiska, läkemedel och i mediatillägg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Pyridoxalhydroklorid används vid märkning av aminosyror för att detektera dem. Det finner tillämpning i neurotransmittorer, sfingolipider och aminolevulinsyra. Det används också som ett näringsämne. Det tillämpas också i forskningsstudier som biokemiska, läkemedel och i mediatillägg.
Löslighet Löslig i
vatten och etanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, starka reduktionsmedel och starka baser. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-22-5
Molekylformel C8H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 203.622
MDL-nummer MFCD00012809
InChI-nyckel FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC-namn 3-hydroxi-5-(hydroximetyl)-2-metylpyridin-4-karbaldehyd; hydroklorid
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal hydrochloride
Smältpunkt 172 °C till 174 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 3656994
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,7978
Löslighetsinformation Löslig i vatten och etanol.
Formel vikt 203.63
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.