Läs mer
Pyridoxal hydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 30463623
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463623 4 x 25 mg
17993376 25 mg
17992306 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30463623 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0021.0500254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyridoxal hydroklorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Analyt- eller komponentnamn Pyridoxal Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyridoxal Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
IUPAC-namn 3-hydroxy-5-(hydroxymetyl)-2-metylpyridin-4-karbaldehyd; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.62
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 203,0349 g/mol