Läs mer
Pyridoxalhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11476132 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11476132 1 g 1g
11486132 5 g 5g
11496132 25 g 25g
11406142 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11476132 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210276701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    810.00 SEK
    771.16 SEK / 1g
    Save 38.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 65-22-5
Molekylformel C8H10ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 203.622
InChI-nyckel FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC-namn 3-hydroxi-5-(hydroximetyl)-2-metylpyridin-4-karbaldehyd; hydroklorid
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal hydrochloride
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 203.6
Fysisk form Kristallint pulver