Läs mer
Pyridoxal hydroklorid, TRC
Produktkod. 30010216
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010216 25 g
30005803 5 g
17961595 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010216 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP99172025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65-22-5
Molekylformel C8 H9 N O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 203.62
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrochloride (9CI), Pyridoxal, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride
IUPAC-namn 3-hydroxy-5-(hydroxymetyl)-2-metylpyridin-4-karbaldehyd; hydroklorid
LEDER Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxal Hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Formel vikt 203.0349