Läs mer
Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone, MedChemExpress
Beskrivning
Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone (PIH) is a lipophilic, tridentate Fe-chelating agent that shows high Fe chelation efficacy.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxal isonicotinoyl hydrazone |
| CAS | 737-86-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H14N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PIH |
| Löslighetsinformation | DMSO : 14.71 mg/mL (51.38 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NC=C(C(/C=N/NC(C2=CC=NC=C2)=O)=C1O)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.29 |
| Visa mer |