Läs mer
Pyridoxamin dihydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10785052 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10785052 1 g Glasflaska 1g
10067789 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10785052 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436250010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 524-36-7 | C8H12N2O2·2ClH | 241.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 524-36-7
Molekylformel C8H12N2O2·2ClH
Molekylvikt (g/mol) 241.12
InChI-nyckel HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC-namn 4-(aminometyl)-5-(hydroximetyl)-2-metylpyridin-3-ol;dihydroklorid
LEDER CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxamine dihydrochloride
Smältpunkt 216,0 °C till 218,0 °C
Färg Brun till vit
Elementaranalys 36.15 to 38.01% C, 10.54 to 11.08%N (based on monohydrate)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to max. 102.5% min. (on dry basis) (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,8093
Formel vikt 241.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder or Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Pyridoxamine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.