Läs mer
Pyridoxamine Dihydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Pyridoxamine Dihydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| CAS | 524-36-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridoxamine Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Cc1ncc(CO)c(CN)c1O |
| IUPAC-namn | 4-(aminomethyl)-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;dihydrochloride |
| Visa mer |