Läs mer
Pyridoxine Cyclic Ether Impurity Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 187.04 |
| Procent renhet | >95% |