missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Pyridoxine-d2 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxine hydrochloride 5-hydroxymethyl-d2 |
| CAS | 5027-82-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8 2H2 H9 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3,4-Pyridinedimethan-α3,α3-d2-ol','5-hydroxy-6-methyl-','hydrochloride (9CI), Pyridoxol-α3,α3-d2','hydrochloride (7CI,8CI), Pyridoxol-d2 hydrochloride, 2-Methyl-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)pyridine hydrochloride, 2-Methyl-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)-3-hydroxypyridine hydrochloride, Pyridoxine-d2 hydrochloride, Pyridoxine-D2 hydrochloride (5-(hydroxymethyl-D2)) |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i3D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C([2H])(O)c1cnc(C)c(O)c1CO |
| IUPAC-namn | 5-[dideuterio(hydroxy)methyl]-4-(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.65 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?