Läs mer
Pyridoxine-d5 (Major), TRC
Produktkod. 30412102
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30412102 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30412102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9917371MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pyridoxine-d5
CAS 688302-31-0
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8H6D5NO3
Kvantitet 1 mg
Synonym 3,4-Pyridinedimethan-α3,α3-d2-ol','5-hydroxy-6-(methyl-d3)- (9CI), Pyridoxol-d5, 2-(Methyl-d3)-3-hydroxy-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)pyridine, 2-(Methyl-d3)-4-hydroxymethyl-5-(hydroxymethyl-d2)-3-hydroxypyridine, Pyridoxine-d5, Pyridoxine-D5 (2-methyl-D3,5-(hydroxymethyl-D2))
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3/i1D3,3D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1ncc(c(CO)c1O)C([2H])([2H])O
Molekylvikt (g/mol) 174.21
Formel vikt 174.1053
Procent renhet >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.