Läs mer
Pyridoxine Diacetate, Mikromol™
Beskrivning
Pyridoxine Diacetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pyridoxine Diacetate |
| CAS | 26280-83-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Pyridoxine Diacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H15 N O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridoxine Diacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15NO5/c1-7-12(16)11(6-18-9(3)15)10(4-13-7)5-17-8(2)14/h4,16H,5-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)OCc1cnc(C)c(O)c1COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [4-(acetyloxymethyl)-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl]methyl acetate |
| Visa mer |