Läs mer
Pyridoxine Dimer (80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-[(3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridyl)methyl]-4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methyl-pyridin-3-ol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O5/c1-8-15(22)11(10(5-19)4-17-8)3-14-12(6-20)13(7-21)16(23)9(2)18-14/h4,19-23H,3,5-7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 320.1372 |