Learn More
Pyridoxin EP Förorening A som hydroklorid, Mikromol™
Product Code. 17953776
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
17953776 100 mg
17914366 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17953776 Supplier Mikromol Supplier No. MM0021.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Pyridoxin EP förorening A som hydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
CAS 1006-21-9
Analyt- eller komponentnamn 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C8 H9 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), Pyridoxine Imp. A (EP), 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Pyridoxine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5;/h2,10H,3-4H2,1H3;1H
LEDER Cl.Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC-namn 6-metyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 187.62
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 187,04 g/mol