missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Pyridoxine EP Impurity A, Mikromol™

Produktkod. 17962056
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962056 25 mg
17992496 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962056 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0021.110025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Pyridoxine EP Impurity A
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
CAS 5196-20-3
Analyt- eller komponentnamn 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Imp. A (EP), Pyridoxine Hydrochloride Impurity A, Pyridoxine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
LEDER Cc1ncc2COCc2c1O
IUPAC-namn 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 151.16
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 151.0633 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.