Läs mer
Pyridoxine EP Impurity A, Mikromol™
Beskrivning
Pyridoxine EP Impurity A
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| CAS | 5196-20-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H9 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, 6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Hydrochloride Imp. A (EP), 1,3-Dihydro-6-methylfuro[3,4-c]pyridin-7-ol, Pyridoxine Imp. A (EP), Pyridoxine Hydrochloride Impurity A, Pyridoxine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ncc2COCc2c1O |
| IUPAC-namn | 6-methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol |
| Visa mer |